Documentos clave
Z242438
Filtros de microfibra de vidrio Whatman® , sin aglutinante, grado GF/C.
Sinónimos:
glass fiber filters, glass microfiber filters
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
Materiales
borosilicate glass
circles
descripción
GF/C grade: medium to fast, high loading
envase
pack of 100
fabricante / nombre comercial
Whatman 1822-110
Whatman Article No. 28418386 (US reference)
Diámetro
110 mm
tamaño
grosor
0.26 mm
tamaño de poro
1.2 μm
idoneidad
suitable for (collection of suspended solids in potable water and natural and industrial wastes)
Descripción general
Grado GF/C: Los filtros de vidrio FG/C de calidad de papel de filtro 1.2 μm
Cytiva’ Whatman ofrecen retención de partículas finas, un buen caudal y capacidad de carga. Los papeles de filtro GF/C favorecen el análisis de sólidos suspendidos totales.
Características y beneficios
  • Ampliamente utilizado como filtro de sólidos suspendidos totales para aplicaciones analíticas tanto de agua potable como de aguas residuales.
Otras notas
Global SIAL customers (excluding Japan) can now order any product from the Cytiva Life Sciences consumables portfolio (prepack only) using GE′s product numbering system.
The legacy GE Whatman products that use the SIAL "Z" product numbering system will be discontinued and directly replaced with a product number using a "WHA" prefix plus the GE product code. For reference, the legacy "Z" product number is identified as a synonym on the "WHA" product number listing.
Información legal
Whatman is a registered trademark of Cytiva
sustituido por
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)