Documentos clave
Z232017
Duran® beakers
capacity 1,000 mL, Tall form
Sinónimos:
211165406
Seleccione un Tamaño
10 EA
US$ 278,00
US$ 278,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
US$ 278,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
US$ 278,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass 3.3
Características
graduations
fabricante / nombre comercial
DURAN®
Schott
disponibilidad
not available in USA and Canada
Al × D.E.
180 mm × 95 mm
capacidad
1,000 mL
Descripción general
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
Otras notas
Browse all glass beakers
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)