Documentos clave
Z231940
Duran® beakers
capacity 50 mL, Tall form
Sinónimos:
211161704
Seleccione un Tamaño
10 EA
US$ 108,00
US$ 108,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
US$ 108,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
US$ 108,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass 3.3
Características
graduations
fabricante / nombre comercial
DURAN®
Schott
disponibilidad
not available in USA and Canada
Al × D.E.
70 mm × 38 mm
capacidad
50 mL
Descripción general
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
Otras notas
Browse all glass beakers
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)