Documentos clave
Z231800
Duran® beakers
capacity 25 mL, low form
Sinónimos:
211061406
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 16,50
10 EA
US$ 112,00
US$ 16,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 16,50
10 EA
US$ 112,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
US$ 16,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass 3.3
Características
graduations
fabricante / nombre comercial
DURAN®
Schott
Al × D.E.
50 mm × 34 mm
capacidad
25 mL
Descripción general
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
Otras notas
Browse all glass beakers
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2