Documentos clave
Z215473
Rigid PTFE sleeve
joint: ST/NS 14/23
Sinónimos:
ptfe sleeves
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 16,50
US$ 16,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 16,50
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
US$ 16,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS14/23
fabricante / nombre comercial
Cowie
Descripción general
Robust, PTFE sleeve with substantial grip-ring for repeated use and ease of handling. Transverse trapezoidal sealing rings provide grease-free, high-vacuum performance at temperatures up to 280°C.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)