Documentos clave
Z203610
Sigma-Aldrich
Black plastic caps
Solid-top, PTFE-faced rubber liner, thread for 15-415
Sinónimos:
240463
Seleccione un Tamaño
200 EA
US$ 647,00
US$ 647,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 EA
US$ 647,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
US$ 647,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 200 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON®
Adaptador
thread for 15-415
Descripción general
These autoclavable caps are designed to ensure the ultimate in product safety.
Características y beneficios
  • PTFE faced (14B) styrene-butadiene rubber liner provides a totally inert inner seal and surface facing the sample or product
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)