Documentos clave
SYNH101410
Synthware Hickman still head with cap, o-ring and PTFE-faced septum
joint: ST/NS 14/10
Sinónimos:
Synthware H101410, Hickman Distillation head
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 120,00
US$ 120,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 120,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 120,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS14/10
fabricante / nombre comercial
H101410
Categorías relacionadas
Descripción general
Synthware Hickman distillation head is designed for microscale fractional distillation. It is supplied with one compression cap, one Viton® O-ring and one PTFE - faced silicone rubber septum. Replacement accessories available.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)