Documentos clave
Z202703
Sigma-Aldrich
Aldrich® dual bank manifold with glass stopcocks
positions, 4
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.730,00
US$ 1.730,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.730,00
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
US$ 1.730,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
positions 4
Longitud
400 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
4 mm bore glass stopcocks.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
pieza de repuesto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)