Documentos clave
Z189960
ACE heavy-wall powder funnels
Angled, top diam. 75 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 128,00
US$ 128,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 128,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
US$ 128,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint ST/NS24/40
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 723806
parte superior diám.
75 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For pouring powders or liquids into ground-joint containers.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)