Ca Ski
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 87020501, human cervix (small bowel metastasis), Epithelial
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human cervix (small bowel metastasis)
envase
tube of 5 μg 87020501-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87020501-1VL
modo de crecimiento
Adherent
cariotipo
Modal no. 78
morfología
Epithelial
productos
Beta Human chorionic gonadotropin (beta-hCG)
receptores
Not specified
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
enfermedades relevantes
metastasis
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Origen línea celular
Descripción línea celular
Aplicación
Perfil del ADN
CSF1PO: 10
D13S317: 8,12
D16S539: 11
D5S818: 13
D7S820: 8,11
THO1: 7
TPOX: 8
vWA: 17
Medio de cultivo
Rutina de subcultivo
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.