Documentos clave
Z189049
Sigma-Aldrich
Ace four-neck round-bottom flask
capacity 5,000 mL
Sinónimos:
bottom flask, flask round, flask round bottom
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.030,00
US$ 1.030,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.030,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 1.030,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
four-neck
round bottom flask
Junta
90 degree angle joint ST/NS24/40
center joint ST/NS34/45 vertical
side Joints ST/NS24/40 vertical, except for 500 mL, which is angled (2)
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 6952-56
capacidad
5,000 mL
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)