Documentos clave
Z186767
PVC stopcock
L 70 mm, bore 5 mm, connections O.D. 13 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pack of 1 ea
Longitud
70 mm
calibre
5 mm
conexiones D.I.
13 mm
Descripción general
PVC stopcock for use with for 13 mm (1/2") tubing.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)