Documentos clave
Z183660
Poly-net® protective netting
yellow, diam. 1-2 in., Close-mesh
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Diámetro
1-2 in.
grosor
0.07-1.2 mm , approximate
color
yellow
Descripción general
PE net sleeve stretches around glassware to prevent scratching,chipping or breaking. Netting captures flying glass if container shatters. Easily cut to any length. Color-coded for size identification.
Aplicación
Bottles and beakers
Información legal
Poly-net is a registered trademark of Norddeutsche Seekabelwerke GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)