Z178233
Scienceware® heavy-duty lab-type polypropylene funnel
capacity 3,845 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
Productos recomendados
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art H14699-0000
Longitud
139.7 mm
capacidad
3,845 mL
Diámetro
266.7 mm
vástago D.E.
34.9 mm
Descripción general
Funnels have unique ridges to prevent vapor lock. Recommended for continuous laboratory work.
Información legal
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)