Documentos clave
CLS6120P120
Corning® plain funnel, reusable
polypropylene
Sinónimos:
conical funnel, squibb separatory funnels
Seleccione un Tamaño
12 EA
US$ 150,00
US$ 150,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
US$ 150,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
US$ 150,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
polypropylene
descripción
with short stem
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 6120P-120
Diámetro
120 mm
vástago L × Al × D.E.
25 mm × 45 mm × 1.5 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Durable polypropylene funnels are translucent and allow safe and easy transfers of solids or liquids from one vessel to another.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)