Documentos clave
Z176338
Sigma-Aldrich
Air-driven stirrer
Heavy usage, parameter 50-1200 rpm
Sinónimos:
air driven stirrers, air mixer, air stirrer
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.72
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
MODEL G
disponibilidad
not available in EU
Parámetros
50-1200 rpm
varilla de soporte diám. × L
9/16 in. × 10 in.
Descripción general
  • Explosion-proof, stall-proof, does not overheat
  • Exhaust muffler
  • Brass needle valve with 1/4 in. NPTM outlet controls air intake
  • Mount on standard clamp holders and vertical rods (order separately)
Includes: a screw collet and 3/8 in. diam. × 12 in. L SS stirrer shaft with propeller. A 3-jaw geared chuck may be ordered separately.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)