Documentos clave
Z173517
Sigma-Aldrich
Aldrich® silvered bellows column
L 280 mm, joint: ST/NS 24/40
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.730,00
US$ 1.730,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.730,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
US$ 1.730,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
Longitud
280 mm
D.E.
65 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Vacuum-jacketed. Bellows handle expansion form heat generated in inner straight tube. Strip-silvered to provide two windows 180° apart for viewing.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1