Documentos clave
Z171689
Ace double-jacketed coiled condenser
jacket L 250 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 557,00
US$ 557,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 557,00
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 557,00
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
joint
joint ST/NS24/40
manufacturer/tradename
Ace Glass 595513
jacket L
250 mm
Categorías relacionadas
General description
Extra cooling capacity for volatile materials. Compact design retards diffusion.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)