Documentos clave
Z169013
Sigma-Aldrich
Porcelain berl saddles
pkg of 250 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
envase
pkg of 250 ea
Descripción general
6 mm. Ideal for vacuum distillation, absorption, and extraction. Surface area: 1.15 m2/m3 In packages of approx. 250 (200 cc).
Maximum temperature: 1100°C.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)