Documentos clave
Z162078
Sigma-Aldrich
Scienceware® pipette support/rest
polystyrene, pkg of 1 ea
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 68,10
US$ 68,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 68,10
About This Item
Código UNSPSC:
41122801
NACRES:
NB.01
US$ 68,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
polystyrene
Características
16 small or 7 large pipettes
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F18940-0000
L × An × Al
280 mm × 215 mm × 38 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Includes an off-center support for short pipettes, syringes, etc.
Información legal
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)