Documentos clave
Z151408
Bransonic® ultrasonic cleaner accessories
Solid tray, stainless steel, tank capacity 1.9 L
About This Item
Código UNSPSC:
41101500
NACRES:
NB.74
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
stainless steel
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Branson 100-410-170
depósito capacidad
1.9 L
Categorías relacionadas
Descripción general
Solid Stainless steel tray for use with Branson M series, model 1800 Utrasonic Bath. Dimensions 110 mm x 110 mm x 70 mm.
Información legal
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)