Documentos clave
Z147915
Sigma-Aldrich
Aldrich® solvent-still-head apparatus
head capacity 1,000 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 2.390,00
US$ 2.390,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 2.390,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
US$ 2.390,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
matraz capacidad
5,000 mL
cabezal capacidad
1,000 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
24/40 joints. Includes still head, column with Raschig rings, Friedrichs condenser, one-neck round-bottom flask, stopper, and nitrogen-inlet adapter. Designed by Paul F. Hudrlik. May be used for continuous distillation.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)