Documentos clave
Z137251
Sigma-Aldrich
Ace three-neck round-bottom flask with threaded side-arm
capacity 1,000 mL
Sinónimos:
bottom flask, flask round, round flask
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 617,00
US$ 617,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 617,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 617,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 6954-77
capacidad
1,000 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Three-neck, vertical. 24/40 joints. One threaded side-arm with bushing and O-ring, except 500 mL size which has angled side necks.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)