There is an inside height of 89mm, and inner diameter of 69.5mm.
Z137065
Jacketed beaker
Seleccione un Tamaño
US$ 443,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 443,00
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
Características
graduations: no
volumen
250 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
Hi! Could you please detail the inside diameter of the beaker?
1 answer-