Documentos clave
Z131296
Sigma-Aldrich
Nalgene® volumetric flask
volume 1,000 mL, accuracy: 0.60 mL, translucent polypropylene copolymer (PPCO)
Sinónimos:
nalgene, plastic flask, plastic flasks
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
long
translucent polypropylene copolymer (PPCO)
Junta
joint threaded neck28 mm
esterilidad
non-sterile
Características
accuracy class B
closure type Screw cap
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Nalgene® 4000-1000
intervalo de medición del volumen
1,000 mL, accuracy: 0.60 mL
capacidad
1000 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Gravimetrically calibrated TC/TD at 20°C individually, then marked with a permanent color graduation line. Meet Class B accuracy requirements of ASTM E288 and ISO Standard 384. No meniscus to confuse readings. Oval marking spot. Linerless PP screw closure. Leakproof and autoclavable.
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)