Documentos clave
CLS56441L
Pyrex® volumetric flask with PTFE stopper
capacity 1,000 mL
Sinónimos:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5644
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
tamaño tapón
22
Características
class A
envase
case of 1 ea
case of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 5644-1L
tol. measuring range
0.30 mL
capacidad
1,000 mL
Descripción general
The strength of the flasks have been significantly increased through machine-blown bodies, which are sealed to heavy-tubing necks.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)