Documentos clave
Z130966
Nalgene® Griffin beakers
capacity 150 mL, translucent polypropylene
Sinónimos:
PP beaker, nalgene PP beaker
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 134,00
US$ 134,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 134,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
US$ 134,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
translucent polypropylene
Características
graduations
envase
pkg of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene 1201-0150
capacidad
150 mL
Descripción general
Low form. With silk-screened graduations, Nalgene catalog number, size and resin codes, max. use temp., and "no flame" symbol. Meet the ISO/DIS 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Accuracy. Chemically resistant. Autoclavable. Not for use on a hot plate.
Otras notas
Browse all plastic beakers
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)