Documentos clave
Z130591
Nalgene® narrow-mouth bottles
capacity 1,000 mL
Sinónimos:
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
Seleccione un Tamaño
6 EA
US$ 131,00
US$ 131,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 EA
US$ 131,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
US$ 131,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
amber high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
round bottle
Junta
Joints threaded neck (38)
Características
with cap
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene® 2004-0032
botella diám. × Al
91 mm × 216 mm
capacidad
1,000 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Popular all-purpose containers for use in most laboratory applications. Not autoclavable. Protects light-sensitive liquids.
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)