Documentos clave
Z130540
Nalgene® narrow-mouth bottles
capacity 30 mL
Sinónimos:
HDPE bottles, nalgene bottle, nalgene bottles
Seleccione un Tamaño
12 EA
US$ 60,60
US$ 60,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
US$ 60,60
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
US$ 60,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
amber high-density polyethylene bottle
polypropylene cap
round bottle
Junta
Joints threaded neck (20)
Características
with cap
envase
pkg of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene 2004-0001
botella diám. × Al
34 mm × 61 mm
capacidad
30 mL
Descripción general
Popular all-purpose containers for use in most laboratory applications. Not autoclavable. Protects light-sensitive liquids.
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)