Documentos clave
Z127353
Cochranes Orbit size bond tube sets
assortment set
Sinónimos:
chemistry model sets, molecular model sets
Seleccione un Tamaño
1 PKG
US$ 37,60
US$ 37,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
US$ 37,60
About This Item
Código UNSPSC:
60104506
NACRES:
NB.17
US$ 37,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
fabricante / nombre comercial
Cochranes 0072
Descripción general
Components:
green, 3.5 cm (140)
green, 2.5 cm (140)
green, 2 cm (420)
green, 21 cm (10)
grey, 21 cm (3)
white, 21 cm (3)
red, 21 cm (3)
flexible white, 21 cm (5)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)