Documentos clave
Z126101
Sigma-Aldrich
Ace vacuum trap with threaded nylon bushing
O.D. 90 mm, L 350 mm, inner tube O.D. 24 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 394,00
US$ 394,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 394,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
US$ 394,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 8746-54
Longitud
350 mm
D.E.
90 mm
tubo interno D.E.
24 mm
Categorías relacionadas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)