Documentos clave
Z125687
Sigma-Aldrich
Ace three-neck round-bottom flasks
vertical, capacity 3,000 mL, Joints: ST/NS 24/40 (3)
Sinónimos:
bottom flask, flask round, round flask
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 619,00
US$ 619,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 619,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 619,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Junta
Joints: ST/NS24/40 (3)
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper joint
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 6944-48
capacidad
3,000 mL
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)