Z114111
Septa for 20 mm crimp seals
tan PTFE/silicone septa, size × total thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.130 in. × 0.005 in., for use with tear-off seals
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Productos recomendados
Materiales
tan PTFE/silicone septa
tamaño × grosor total × grosor del PTFE
20 mm × 0.130 in. × 0.005 in.
Descripción general
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion.
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)