Documentos clave
Z112143
Sigma-Aldrich
32mm Round cell window
Irtran-2, Undrilled
About This Item
Código UNSPSC:
41121813
Materiales
Irtran-2
envase
pkg of (contains 1 window)
técnicas
IR spectroscopy: suitable
diám. × grosor
32 mm × 2 mm
Descripción general
Cut and polished for demountable liquid and gas cell holders
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)