Documentos clave
Z106534
Supelco
Septa for open top caps
for cap size 15 mm, PTFE/red rubber
Seleccione un Tamaño
100 EA
US$ 139,00
US$ 139,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
US$ 139,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
US$ 139,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Materiales
PTFE/red rubber
envase
pkg of 100
Descripción general
For use with cut-out top caps and Wheaton vials.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)