Merck
Z105074
Sigma-Aldrich
Spinbar® assortment
octagonal PTFE-coated, pack of 16 ea
Seleccione un Tamaño
16 EA
US$ 161,00
US$ 161,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
16 EA
US$ 161,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
US$ 161,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
octagonal PTFE-coated
envase
pack of 16 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F37180-0000
Descripción general
2 of each size. 1/2 × 5/16in., 5/8 × 5/16in., 1 × 3/8in., 11/2 × 3/8in., 2 × 3/8in., 21/2 × 3/8in., Flea Micro 7 x 2mm 10 x 3mm.
Información legal
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2