WHA99111304
Whatman® Uniflo® 13 syringe filters
PTFE membrane, pore size 0.45 μm, pack of 500 ea
Sinónimos:
13 mm syringe filter
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE membrane
polypropylene housing
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 500 ea
fabricante / nombre comercial
Whatman 9911-1304
Parámetros
67.5 psi pressure
Diámetro
13 mm
filtro área
0.65 cm2
tamaño
19.6 × 16.9 mm
peso
0.52 kg
tamaño de poro
0.45 μm
Adaptador
female Luer inlet
Características y beneficios
- 13 or 25 mm diameters
- 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
- Sterile or non-sterile options
- Individual printing on the filter for easy identification
- Bench top space saving packaging
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)