WHA111164
Whatman® polyethersulfone filter discs 0.8 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 47 mm diam
Sinónimos:
Z748692
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Whatman® Nuclepore™ Track-Etched Membranes, polyethersulfone, diam. 47 mm, pore size 0.8 μm
Materiales
polyethersulfone
esterilidad
non-sterile
Características
hydrophilic
envase
pk of 100
fabricante / nombre comercial
Whatman 111164
Whatman Article No. 28417655 (US reference)
Diámetro
47 mm
tamaño de poro
0.8 μm
Descripción general
Aplicación
- Epifluorescence microscopy
- Environmental analysis
- Cell biologyEPA testing
- Fuel testing
- Bioassays
- Parasitology
- Air analysis
- Water microbiology
Características y beneficios
- Low protein binding minimizes nonspecific protein adsorption
- Hydrophilic membrane suitable for aqueous applications, especially in alkaline pH
- Smooth surface for easy enumeration of microorganisms
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)