Merck
W524018
Sigma-Aldrich
o-tert-Butylcyclohexyl acetate, mixture of isomers
≥99%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CC6H10OC(O)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
198.30
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
origen biológico
synthetic
Ensayo
≥99%
bp
221 °C (lit.)
221 °C/755 mmHg (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Organoléptico
woody; fruity; citrus
cadena SMILES
CC(=O)OC1CCCCC1C(C)(C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-9(13)14-11-8-6-5-7-10(11)12(2,3)4/h10-11H,5-8H2,1-4H3
Clave InChI
FINOAUDUYKVGDS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)