Merck
W521108
Sigma-Aldrich
Bran absolute
FG
Sinónimos:
Bran
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
origen biológico
Triticum estivum
grado
FG
Halal
Kosher
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
origen
France origin
índice de refracción
n20/D 1.476 (lit.)
densidad
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Nota de preparación
Extraction method: solvent extraction
Otras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)