Merck
W512109
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylquinoxaline
≥97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10N2
Número de CAS:
Peso molecular:
158.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
14.108
origen biológico
synthetic
Ensayo
≥97%
mp
104-108 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
cadena SMILES
Cc1nc2ccccc2nc1C
InChI
1S/C10H10N2/c1-7-8(2)12-10-6-4-3-5-9(10)11-7/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
FKHNZQFCDGOQGV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)