Merck
D59100
Sigma-Aldrich
1,4-Dichlorobutane
99%
Sinónimos:
Tetramethylene dichloride
Seleccione un Tamaño
250 G
US$ 74,90
1 KG
US$ 168,00
US$ 74,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 G
US$ 74,90
1 KG
US$ 168,00
About This Item
Fórmula lineal:
Cl(CH2)4Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
127.01
Beilstein:
635673
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 74,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.454 (lit.)
bp
161-163 °C (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
densidad
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClCCCCCl
InChI
1S/C4H8Cl2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
Clave InChI
KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
1,4-Dichlorobutane is extensively used in the synthesis of a variety of ligands, including commonly used 1,1′-(1,4-butanediyl)bis(imidazole) (bbi), to prepare coordination polymers and metal-organic frameworks (MOFs).[1][2][3] It can also be used a reagent in the synthesis of natural products such as spiro[4.5]-δ-damascone.[4]
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis and Olfactory Properties of a 6??Silasubstituted ?Spiro [4.5]?δ?Damascone?.
Lovchik M A and Kraft P
Chemistry?A European Journal , 23(19), 4590-4596 (2017)
A porous supramolecular architecture from a copper (II) coordination polymer with a 3D four-connected 86 net.
Ma JF, et al.
Inorganic Chemistry, 42(23), 7531-7534 (2003)
Structures of metal-organic networks based on flexible 1, 1?-(1, 4-butanediyl) bis (imidazole-2-phenyl) ligand.
Liu YY, et al.
CrystEngComm, 10(5), 565-572 (2008)
Four new coordination polymers of Cu (II) with 1, 1?-(1, 4-butanediyl) bis (imidazole).
Ma JF, et al.
Polyhedron, 23(4), 553-559 (2004)