W502502
2-Methyl-3-propylpyrazine
≥98%
About This Item
Productos recomendados
biological source
synthetic
grade
Kosher
assay
≥98%
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
189-190 °C/763 mmHg (lit.)
density
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
organoleptic
nutty
SMILES string
CCCc1nccnc1C
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
156.2 °F - closed cup
flash_point_c
69 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?