Merck
W501700
Sigma-Aldrich
Furfuryl butyrate
≥99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H12O3
Número de CAS:
Peso molecular:
168.19
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
638
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
13.130
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
Halal
Kosher
Ensayo
≥99%
índice de refracción
n20/D 1.459 (lit.)
bp
129-130 °C/52 mmHg (lit.)
densidad
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
grape; fruity
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCC(=O)OCc1ccco1
InChI
1S/C9H12O3/c1-2-4-9(10)12-7-8-5-3-6-11-8/h3,5-6H,2,4,7H2,1H3
Clave InChI
IXISGRHWGVGCAK-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)