Merck
298875
Sigma-Aldrich
L-Threitol
99%
Sinónimos:
(2S,3S)-1,2,3,4-Butanetetrol
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 387,00
US$ 387,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 387,00
About This Item
Fórmula lineal:
HOCH2[CH(OH)]2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
122.12
Beilstein:
1719754
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 387,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
actividad óptica
[α]20/D +14°, c = 2 in ethanol
mp
87-90 °C (lit.)
cadena SMILES
OC[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
Clave InChI
UNXHWFMMPAWVPI-IMJSIDKUSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2