Merck
W441200
Sigma-Aldrich
cis-3-Nonen-1-ol
95%, stabilized
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
142.24
Número de FEMA:
4412
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
2.234
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Ensayo
95%
contiene
synthetic α-tocopherol as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.45 (lit.)
bp
107-109 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
0.843 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green; melon; waxy
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCC\C=C/CCO
InChI
1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h6-7,10H,2-5,8-9H2,1H3/b7-6-
Clave InChI
IFTBJDZSLBRRMC-SREVYHEPSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
62 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)