Merck
W414522
Sigma-Aldrich
Isoambrettolide
≥97%, FG
Sinónimos:
Hexadec-9-en-1,16 lactone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H28O2
Número de CAS:
Peso molecular:
252.39
Número de FEMA:
4145
Código UNSPSC:
12164502
Número Flavis:
10.063
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
FG
Halal
Kosher
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥97%
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
fatty; fruity; woody; waxy; sweet
cadena SMILES
O1CCCCCC\C=C/CCCCCCCC1=O
InChI
1S/C16H28O2/c17-16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-18-16/h1,3H,2,4-15H2/b3-1-
Clave InChI
QILMAYXCYBTEDM-IWQZZHSRSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
330.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
166 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)