Merck
W398209
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl crotonate
≥97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH=CHCO2CH2CH2CH=CHC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
168.23
Número de FEMA:
3982
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
9.566
origen biológico
synthetic
Ensayo
≥97%
índice de refracción
n20/D 1.455 (lit.)
bp
107 °C/25 mmHg (lit.)
densidad
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
green
cadena SMILES
[H]\C(C)=C(\[H])C(=O)OCC\C([H])=C(\[H])CC
InChI
1S/C10H16O2/c1-3-5-6-7-9-12-10(11)8-4-2/h4-6,8H,3,7,9H2,1-2H3/b6-5-,8-4+
Clave InChI
KITGYVIOYOCIIE-QNMAEOQASA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
94 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yaoyao Peng et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(11) (2019-05-31)
Feijoa is an aromatic fruit and the essential oil from feijoa peel could be a valuable by-product in the juicing industry. An initial comparison of the essential oil extraction methods, steam-distillation and hydro-distillation, was conducted. The volatile compounds in the