Merck
W381710
Sigma-Aldrich
2-Acetyl-2-thiazoline
≥96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H7NOS
Número de CAS:
Peso molecular:
129.18
Número de FEMA:
3817
Beilstein:
1209707
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número Flavis:
15.01
Ensayo
≥96%
índice de refracción
n20/D 1.5305 (lit.)
mp
26-30 °C (lit.)
densidad
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
cadena SMILES
CC(=O)C1=NCCS1
InChI
1S/C5H7NOS/c1-4(7)5-6-2-3-8-5/h2-3H2,1H3
Clave InChI
FZOZFDAMVVEZSJ-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
197.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
92 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)