Merck
W379506
Sigma-Aldrich
1,3,5-Undecatriene, mixture of 1,3(E),5(Z) and 1,3(E),5(E) isomers
≥70%, stabilized
Sinónimos:
galbanum decatriene
Seleccione un Tamaño
W379506-SAMPLE-K
US$ 67,50
1 KG
US$ 4.270,00
US$ 67,50
Fecha estimada de envío11 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
W379506-SAMPLE-K
US$ 67,50
1 KG
US$ 4.270,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4(CH=CH)2CH=CH2
Número de CAS:
Peso molecular:
150.26
FEMA Number:
3795
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis number:
1.061
NACRES:
NA.21
organoleptic:
fresh; green
grade:
Halal
Kosher
biological source:
synthetic
food allergen:
no known allergens
US$ 67,50
Fecha estimada de envío11 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granelSolicitar más información
biological source
synthetic
Quality Level
grade
Halal
Kosher
assay
≥70%
contains
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
refractive index
n20/D 1.513 (lit.)
bp
280-285 °C (lit.)
density
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
organoleptic
fresh; green
SMILES string
CCCCC\C=C\C=C\C=C
InChI
1S/C11H18/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3,5,7,9,11H,1,4,6,8,10H2,2H3/b7-5+,11-9+
InChI key
JQQDKNVOSLONRS-JEGFTUTRSA-N
Disclaimer
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
172.4 °F - closed cup
flash_point_c
78 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)